Imprimer
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922077-1G OR922077-250MG
APOSOR922077-1GEA 807 EUR
APOSOR922077-1G APOSOR922077-250MG
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate
Formule: C₈H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407170
Numéro CAS: 64025-67-8