Imprimer
2-Isopropoxyéthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Isopropoxyethanol
OR922073-100G OR922073-1KG OR922073-500G
APOSOR922073-100GEA 109 EUR
APOSOR922073-100G APOSOR922073-1KG APOSOR922073-500G
2-Isopropoxyéthanol 95%
2-Isopropoxyéthanol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002866
Numéro CAS: 109-59-1