1-Naphthohydroxamic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922061-1G
OR922061-250MG
APOSOR922061-1GEA
359
EUR
APOSOR922061-1G
APOSOR922061-250MG
1-Naphthohydroxamic acid 95%
1-Naphthohydroxamic acid
Formule:
C₁₁H₉NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00059546 Numéro CAS: 6953-61-3 |