Imprimer
4-Chloro-5-méthyl-o-anisidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921813-1G OR921813-5G
APOSOR921813-1GEA 125 EUR
APOSOR921813-1G APOSOR921813-5G
4-Chloro-5-méthyl-o-anisidine 95%
4-Chloro-5-méthyl-o-anisidine
Formule: C₈H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6376-14-3