Imprimer
Diisopropyl sulphate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diisopropyl sulphate
OR921753-10G OR921753-1G OR921753-5G
APOSOR921753-10GEA 712 EUR
APOSOR921753-10G APOSOR921753-1G APOSOR921753-5G
Diisopropyl sulphate 95%
Diisopropyl sulphate
Formule: C₆H₁₄O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01682898
Numéro CAS: 2973-10-6