Imprimer
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921732-25G OR921732-5G
APOSOR921732-25GEA 166 EUR
APOSOR921732-25G APOSOR921732-5G
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06798090
Numéro CAS: 132710-90-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III