Imprimer
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921640-1G OR921640-250MG
APOSOR921640-1GEA 538 EUR
APOSOR921640-1G APOSOR921640-250MG
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol
Formule: C₈H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13183972
Numéro CAS: 101257-32-3