Imprimer
1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921493-1G OR921493-25G OR921493-5G
APOSOR921493-1GEA 161 EUR
APOSOR921493-1G APOSOR921493-25G APOSOR921493-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844777
Numéro CAS: 61715-75-1