Imprimer
2-Méthylbutyraldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR921296-100G OR921296-25G
APOSOR921296-100GEA 154 EUR
APOSOR921296-100G APOSOR921296-25G
2-Méthylbutyraldéhyde 95%
2-Méthylbutyraldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006984
Numéro CAS: 96-17-3
ONU: 3371
ADR: 3,II