Imprimer
Cycloheptanone oxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Suberoxime
OR921124-1G OR921124-25G OR921124-5G
APOSOR921124-1GEA 132 EUR
APOSOR921124-1G APOSOR921124-25G APOSOR921124-5G
Cycloheptanone oxime 95%
Cycloheptanone oxime
Formule: C₇H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046508
Numéro CAS: 2158-31-8