Imprimer
S-Methyl-2-furancarbothioate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921105-1G OR921105-25G OR921105-5G
APOSOR921105-1GEA 0 EUR
APOSOR921105-1G APOSOR921105-25G APOSOR921105-5G
S-Methyl-2-furancarbothioate 98%
S-Methyl-2-furancarbothioate
Formule: C₆H₆O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040266
Numéro CAS: 13679-61-3