Imprimer
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR920766-1G OR920766-250MG
APOSOR920766-1GEA 88.6 EUR
APOSOR920766-1G APOSOR920766-250MG
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.595 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18070850
Numéro CAS: 54013-04-6