Imprimer
Chloroacétate de benzyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
OR920707-100G OR920707-25G
APOSOR920707-100GEA 156 EUR
APOSOR920707-100G APOSOR920707-25G
Chloroacétate de benzyle 98%
Chloroacétate de benzyle
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00157062
Numéro CAS: 140-18-1