Imprimer
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920701-1G OR920701-250MG OR920701-5G
APOSOR920701-1GEA 191 EUR
APOSOR920701-1G APOSOR920701-250MG APOSOR920701-5G
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₆N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075383
Numéro CAS: 107866-54-6