Imprimer
5-Hydroxy-4-octanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920696-25G OR920696-5G
APOSOR920696-25GEA 178 EUR
APOSOR920696-25G APOSOR920696-5G
5-Hydroxy-4-octanone 95%
5-Hydroxy-4-octanone
Formule: C₈H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021928
Numéro CAS: 496-77-5