Imprimer
2-Isobutyl-4,5-diméthyl-2,5-dihydro-1,3-thiazole (mélange d'isomères) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920686-25G OR920686-5G
APOSOR920686-25GEA 0 EUR
APOSOR920686-25G APOSOR920686-5G
2-Isobutyl-4,5-diméthyl-2,5-dihydro-1,3-thiazole (mélange d'isomères) 95%
2-Isobutyl-4,5-diméthyl-2,5-dihydro-1,3-thiazole (mélange d'isomères)
Formule: C₉H₁₇NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01680822
Numéro CAS: 65894-83-9