Imprimer
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9206-1G OR9206-250MG
APOSOR9206-1GEA 259 EUR
APOSOR9206-1G APOSOR9206-250MG
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₈BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435871
Numéro CAS: 859833-21-9