Imprimer
2,4-Diméthyl-2,4-pentanediol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920597-10G OR920597-1G OR920597-5G
APOSOR920597-10GEA 864 EUR
APOSOR920597-10G APOSOR920597-1G APOSOR920597-5G
2,4-Diméthyl-2,4-pentanediol 95%
2,4-Diméthyl-2,4-pentanediol
Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012306
Numéro CAS: 24892-49-7