3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920486-100G
OR920486-25G
OR920486-5G
APOSOR920486-100GEA
919
EUR
APOSOR920486-100G
APOSOR920486-25G
APOSOR920486-5G
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formule:
C₈H₁₆O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001447 Numéro CAS: 5441-52-1 |