Imprimer
Acide 2-hydroxy-1-naphtoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920361-100G OR920361-25G
APOSOR920361-100GEA 190 EUR
APOSOR920361-100G APOSOR920361-25G
Acide 2-hydroxy-1-naphtoïque 98%
Acide 2-hydroxy-1-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004009
Numéro CAS: 2283-08-1