Imprimer
2,5-Dichlorophénylhydrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9202-25G OR9202-5G
APOSOR9202-25GEA 125 EUR
APOSOR9202-25G APOSOR9202-5G
2,5-Dichlorophénylhydrazine
2,5-Dichlorophénylhydrazine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Point de fusion: 102…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007576
Numéro CAS: 305-15-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III