Imprimer
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920063-1G OR920063-250MG
APOSOR920063-1GEA 197 EUR
APOSOR920063-1G APOSOR920063-250MG
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1052236-86-8