Imprimer
1-(Methoxymethyl)benzotriazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Methoxymethyl)-1H-benzotriazole
OR919800-1G OR919800-5G
APOSOR919800-1GEA 255 EUR
APOSOR919800-1G APOSOR919800-5G
1-(Methoxymethyl)benzotriazole 95%
1-(Methoxymethyl)benzotriazole
Formule: C₈H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216630
Numéro CAS: 71878-80-3