Imprimer
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethylcyclohexanol
OR919777-25G OR919777-5G
APOSOR919777-25GEA 212 EUR
APOSOR919777-25G APOSOR919777-5G
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001502
Numéro CAS: 5337-72-4