Imprimer
Di(2-pyridyl)amine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919705-25G OR919705-5G
APOSOR919705-25GEA 423 EUR
APOSOR919705-25G APOSOR919705-5G
Di(2-pyridyl)amine 99%
Di(2-pyridyl)amine
Formule: C₁₀H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006247
Numéro CAS: 1202-34-2