Imprimer
Allyl benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919704-100G OR919704-25G
APOSOR919704-100GEA 200 EUR
APOSOR919704-100G APOSOR919704-25G
Allyl benzoate 95%
Allyl benzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026104
Numéro CAS: 583-04-0