Imprimer
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Cyanoethyl)-2-pipecoline
OR919695-25G OR919695-5G
APOSOR919695-25GEA 219 EUR
APOSOR919695-25G APOSOR919695-5G
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine
Formule: C₉H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191397
Numéro CAS: 140837-33-8