Imprimer
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919282-25G OR919282-5G
APOSOR919282-25GEA 306 EUR
APOSOR919282-25G APOSOR919282-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine
Formule: C₁₀H₂₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047481
Numéro CAS: 19780-85-9