Imprimer
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919237-1G OR919237-5G
APOSOR919237-1GEA 78.3 EUR
APOSOR919237-1G APOSOR919237-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566907
Numéro CAS: 66185-74-8