Imprimer
1-Methylazepan-4-amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919163-1G OR919163-250MG
APOSOR919163-1GEA 877 EUR
APOSOR919163-1G APOSOR919163-250MG
1-Methylazepan-4-amine 96%
1-Methylazepan-4-amine
Formule: C₇H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015865
Numéro CAS: 933741-93-6