Imprimer
Phenyl vinyl sulphoxide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (Vinylsulphinyl)benzene
OR919122-25G OR919122-5G
APOSOR919122-25GEA 806 EUR
APOSOR919122-25G APOSOR919122-5G
Phenyl vinyl sulphoxide 95%
Phenyl vinyl sulphoxide
Formule: C₈H₈OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002086
Numéro CAS: 20451-53-0