Imprimer
9,9-Dimethylxanthene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918675-25G OR918675-5G OR918675-100G
APOSOR918675-25GEA 60.9 EUR
APOSOR918675-25G APOSOR918675-5G APOSOR918675-100G
9,9-Dimethylxanthene 98%
9,9-Dimethylxanthene
Formule: C₁₅H₁₄O
Point de fusion: 35…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134434
Numéro CAS: 19814-75-6