Imprimer
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918454-100G OR918454-25G OR918454-5G
APOSOR918454-100GEA 0 EUR
APOSOR918454-100G APOSOR918454-25G APOSOR918454-5G
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate
Formule: C₄₂H₅₇N₃O₆
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01026105
Numéro CAS: 40601-76-1