Imprimer
N,N-Dimethyl-His-OMe 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918382-1G OR918382-250MG
APOSOR918382-1GEA 864 EUR
APOSOR918382-1G APOSOR918382-250MG
N,N-Dimethyl-His-OMe 95%
N,N-Dimethyl-His-OMe
Formule: C₉H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318773
Numéro CAS: 170227-64-2