Imprimer
3-Méthyl-4-heptanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918380-10G OR918380-1G OR918380-5G
APOSOR918380-10GEA 551 EUR
APOSOR918380-10G APOSOR918380-1G APOSOR918380-5G
3-Méthyl-4-heptanone 95%
3-Méthyl-4-heptanone
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 156 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048721
Numéro CAS: 15726-15-5