Imprimer
2-Methoxybenzenesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918215-1G OR918215-2G
APOSOR918215-1GEA 522 EUR
APOSOR918215-1G APOSOR918215-2G
2-Methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496492
Numéro CAS: 52960-57-3