Imprimer
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918101-100MG OR918101-1G OR918101-250MG
APOSOR918101-100MGEA 127 EUR
APOSOR918101-100MG APOSOR918101-1G APOSOR918101-250MG
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
Formule: C₈H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738983
Numéro CAS: 405928-19-0