Imprimer
5-Ethynyl-2-methoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917903-1G OR917903-250MG
APOSOR917903-1GEA 185 EUR
APOSOR917903-1G APOSOR917903-250MG
5-Ethynyl-2-methoxypyridine 95%
5-Ethynyl-2-methoxypyridine
Formule: C₈H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698135
Numéro CAS: 663955-59-7