3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR9178-1G
OR9178-25G
OR9178-5G
APOSOR9178-1GEA
87.3
EUR
APOSOR9178-1G
APOSOR9178-25G
APOSOR9178-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule:
C₉H₇BrN₂O Point de fusion: 81…83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08087563 Numéro CAS: 160377-57-1 |