Imprimer
tert-Butyl crotonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Crotonic Acid tert-Butyl Ester
OR917764-25G OR917764-5G
APOSOR917764-25GEA 371 EUR
APOSOR917764-25G APOSOR917764-5G
tert-Butyl crotonate 95%
tert-Butyl crotonate
Formule: C₈H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059055
Numéro CAS: 79218-15-8