Imprimer
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR917657-25G OR917657-5G
APOSOR917657-25GEA 787 EUR
APOSOR917657-25G APOSOR917657-5G
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
4-Iodo-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063066
Numéro CAS: 14173-41-2