Imprimer
Cyclohexyl vinyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917443-100G OR917443-1KG OR917443-500G
APOSOR917443-100GEA 125 EUR
APOSOR917443-100G APOSOR917443-1KG APOSOR917443-500G
Cyclohexyl vinyl ether 95%
Cyclohexyl vinyl ether
Formule: C₈H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046358
Numéro CAS: 2182-55-0