Imprimer
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Ethyl-L-prolinamide
OR917343-1G OR917343-250MG
APOSOR917343-1GEA 464 EUR
APOSOR917343-1G APOSOR917343-250MG
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
Formule: C₇H₁₄N₂O
MW: 142.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191361
Numéro CAS: 114812-34-9