Imprimer
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917005-10G OR917005-1G OR917005-5G
APOSOR917005-10GEA 206 EUR
APOSOR917005-10G APOSOR917005-1G APOSOR917005-5G
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234196
Numéro CAS: 89026-78-8