Imprimer
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916975-1G OR916975-5G
APOSOR916975-1GEA 139 EUR
APOSOR916975-1G APOSOR916975-5G
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₀N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07186427
Numéro CAS: 876890-33-4