Imprimer
H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-DL-phenylalanine
OR916821-1G OR916821-25G OR916821-5G
APOSOR916821-1GEA 116 EUR
APOSOR916821-1G APOSOR916821-25G APOSOR916821-5G
H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
H-DL-Phe(4-Me)-OH
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4599-47-7