Imprimer
DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-4-(methylthio)butanoate hydrochloride, H-DL-Met-OMe·HCl
OR916765-100G OR916765-25G OR916765-5G
APOSOR916765-100GEA 590 EUR
APOSOR916765-100G APOSOR916765-25G APOSOR916765-5G
DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
DL-Methionine methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂S·HCl
MW: 199.7 g/mol
Point de fusion: 110…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067540
Numéro CAS: 16118-36-8