Imprimer
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916705-1G OR916705-250MG
APOSOR916705-1GEA 596 EUR
APOSOR916705-1G APOSOR916705-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Formule: C₉H₁₅N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999199
Numéro CAS: 57005-71-7