Imprimer
Triethylsilanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916626-25G OR916626-5G
APOSOR916626-25GEA 168 EUR
APOSOR916626-25G APOSOR916626-5G
Triethylsilanol 95%
Triethylsilanol
Formule: C₆H₁₆OSi
Numéro MDL: MFCD00042640
Numéro CAS: 597-52-4