Imprimer
Propyl lactate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916585-25G OR916585-5G
APOSOR916585-25GEA 183 EUR
APOSOR916585-25G APOSOR916585-5G
Propyl lactate 95%
Propyl lactate
Formule: C₆H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059661
Numéro CAS: 616-09-1